Learn More
Alfa Aesar™ Dysprosium foil, 0.62mm (0.024 in.) thick, 99.8% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 000592.FI
Detalles adicionales : CAS : 7429-91-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315709
  • 466.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificación
7429-91-6
162.5
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
23912
dysprosium
Dy
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CHEBI:33377
[Dy]
Especificación
Dysprosium foil
Gray
0.62mm (0.024 in.) thick
Odorless
Dy
UN3178
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
dysprosium
23912
Foil
≈3.3g/25x25mm
50 x 50mm
7429-91-6
(REO)
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
[Dy]
162.5
CHEBI:33377
99.8%