missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Dynorphin A (13-17), Porcine

For cellular and molecular biology applications

Marca:  Alfa Aesar™ J64991.MA

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15456679

  • 124.00€ / 10 miligramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 15-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

689.72
Porcine
Solid
RUO
Dynorphin A (13-17), porcine
HPLC
10mg
Lys-Trp-Asp-Asn-Gln
-30° to -10°C
Videos
SDS

For Research Use Only