Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-601F Refrigerated/Heating Circulator
Circulators have a wide working temperature range. Refrigerated circulators are suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
6765.00€ - 7190.00€
Especificaciones
Descripción Baño de circulación calefactado/efrigeración
Capacidad (métrico) De 8 L a 10 L
Capacidad de refrigeración 0,6 kW
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15960277
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
JULABO™
9021705
Interfaz no incluida
6765.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15970277
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
JULABO™
9021705.A
Interfaz analógica
7190.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15980277
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
JULABO™
9021705.D
Interfaz RS232
7030.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Powerful cooling machines
  • Suitable for internal and external applications
  • Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
  • Powerful and infinitely adjustable pressure pump
  • Flow rate 22 L/min, pressure 0.6 bar
  • Easy switching between internal and external circulation
  • Large color TFT display, multilingual interface
  • Central rotary knob (controller) simplifies operation
  • Integrated programmer for 8 x 60 program steps
  • Integrated external Pt100 connection
  • USB port
  • RS232 interface or analog interfaces (optional)
  • Bath cover included with delivery
  • Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
Especificaciones
Especificaciones
Baño de circulación calefactado/efrigeración
0,6 kW
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
DYNEO™ DD-601F
De - 35 °C a 200 °C
20 cm
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz
De 8 L a 10 L
8 a 23 L/min
2 kW
De 0,1 a 0,6 bar
36 × 46 × 74 cm
38,2 kg