Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1 ESD
White occupational sneakers with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37370/37
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17171375
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Zapatillas de trabajo cómodas, ligeras y transpirables
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Microfibra blanca perforada
  • Forro transpirable con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
37
Para mujeres
No
Microfibra perforada
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340
Zapatillas
O1 SRC ESD