Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Burgundy Occupational Slip On O1
Occupational slip-on shoes, in breathable burgundy knitted fabric, replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca: ABEBA™ 7374/41
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
Descripción
- Transpirables, ligeras y cómodas
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto burdeos
- Sistema de colocación de doble banda elástica
- Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Borgoña | |
41 | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Tela de punto | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC | |
Deslizable | |
O1 SRC |