Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Black Occupational Slip-On O1
Occupational slip-on shoes, breathable black knitted fabric, replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
66.08€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Tela de punto |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC |
Sexo | Unisex |
Estilo de tobillo | Deslizable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17111635
|
ABEBA™
7376/35 |
35 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121635
|
ABEBA™
7376/36 |
36 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17111645
|
ABEBA™
7376/45 |
45 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121645
|
ABEBA™
7376/46 |
46 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131645
|
ABEBA™
7376/47 |
47 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141645
|
ABEBA™
7376/48 |
48 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131635
|
ABEBA™
7376/37 |
37 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141635
|
ABEBA™
7376/38 |
38 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17151635
|
ABEBA™
7376/39 |
39 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17161635
|
ABEBA™
7376/40 |
40 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17171635
|
ABEBA™
7376/41 |
41 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17181635
|
ABEBA™
7376/42 |
42 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17191635
|
ABEBA™
7376/43 |
43 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17101645
|
ABEBA™
7376/44 |
44 |
66.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Breathable, lightweight, comfortable
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Black knitted fabric breathable
- Double elastic band fitting system
- Removable active Medifit insole
Especificaciones
Negro | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC | |
Deslizable | |
O1 SRC |
Tela de punto | |
Unisex | |
Repelente de agua |