Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Anthracite Occupational Slip-On O1
Occupational slip-on shoes, breathable anthracite knitted fabric, replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 7375/39
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17111625
  • 66.08€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transpirables, ligeras y cómodas
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto antracita transpirable
  • Sistema de colocación de doble banda elástica
  • Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Especificaciones
Antracita
39
Unisex
Repelente de agua
Tela de punto
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC
Deslizable
O1 SRC ESD