Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX E. coli O157 Kit
Dynabeads™ MAX E. coli O157 Kit
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dynabeads™ MPC™, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher ml, DynaMag-™-2 |
---|---|
Tipo de producto | E.coli Kit |
Tipo de muestra | Muestras ambientales, heces, alimentos y muestras de agua |
Descripción
Dynabeads™ MAX E.Coli O157 provides a powerful sample preparation method to improve PCR detection and quantification of E.Coli O157:H7 in food, feces, water and other environmental samples.Based on well known and widely used immunomagnetic separation (IMS) technology, Dynabeads™ MAX E.Coli O157 provides a selective E.Coli O157:H7 capture step that delivers significant improvements in PCR analytical process time, as well as the sensitivity and consistency of results. With Dynabeads™ MAX E.Coli O157, you'll:
Especificaciones
Dynabeads™ MPC™, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher ml, DynaMag-™-2 | |
E.coli Kit | |
Muestras ambientales, heces, alimentos y muestras de agua |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.