Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX E. coli O157 Kit
Dynabeads™ MAX E. coli O157 Kit
Marca:  Applied Biosystems™ A10714
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023393
  • 228.96€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dynabeads™ MAX E.Coli O157 proporciona un potente método de preparación de muestras para mejorar la detección y cuantificación de PCR de E. coli O157:H7 en alimentos, heces, agua y otras muestras ambientales.
Basado en la conocida y ampliamente utilizada tecnología de separación inmunomagnética (IMS), Dynabeads™ MAX E.Coli O157 proporciona un paso de captura selectivo de E. coli O157:H7 que ofrece mejoras significativas en el tiempo del proceso analítico de PCR, así como en la sensibilidad y la uniformidad de los resultados. Con Dynabeads™ MAX E.Coli O157, podrá:
  • Realizar preparaciones de muestras de E. coli O157:H7 de alto rendimiento, rápidas y eficaces
  • Reducir significativamente el tiempo de enriquecimiento previo de las muestras
  • Mejorar la sensibilidad de detección en el análisis de muestras de PCR
  • Reducir significativamente el tiempo de análisis general
  • Se puede realizar manualmente o de forma automatizada con el sistema BeadRetriever™
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Policlonal
    Bacterias (intactas)
    Separación inmunomagnética
    Muestras microbianas de pequeño volumen
    De 1 a 3 ml
    E. coli O157:H7
    Dynabeads® MPC®, sistema de purificación de protección de alimentos KingFisher ml, DynaMag™-2
    Muestras ambientales, heces, alimentos y muestras de agua
    Cada unidad de producto contiene 1 ml de Dynabeads® MAX anti-E. coli O157 y 16 ml de tampón de muestra 10X.
    Almacenar a entre 2 y 8 °C.
    No compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados
    50 pruebas
    DYNAL®, Dynabeads®
    Temperatura ambiente
    E. coli
    1 ml
    Videos
    SDS
    Documentos
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.