Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800 Maleimide
Etiquete los anticuerpos u otras proteínas como sondas para ensayos de imágenes de fluorescencia con el intervalo espectral completo de colorantes DyLight activados con maleimida.
Marca:  Thermo Scientific™ 46621
288.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 10636574
  • 433.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los colorantes reactivos a la sulfhidrilo Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por maleimida para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes Thermo Scientific™ DyLight™ tienen espectros de absorción que oscilan entre 350 y 770 nm. Estos reactivos son fluorescentes en un amplio intervalo de pH, son más intensos que los colorantes Alexa Fluor™ y Cy™ en muchas aplicaciones y coinciden con las longitudes de onda de salida de la instrumentación de fluorescencia habitual. Además, la solubilidad en agua de los reactivos DyLight permite una alta relación fluor-proteína sin precipitación durante la conjugación.
Los colorantes reactivos al sulfhidrilo contienen grupos de maleimida que reaccionan predominantemente con grupos –SH libres a pH 6,5-7,5 y forman un enlace de tioéter estable. Con un pH 7, el grupo de maleimidas es ∼1000 veces más reactivo a un sulfhidrilo libre que a una amina.1 Con valores de pH > 7,5, la reactividad a las aminas primarias aumenta y puede producirse la hidrólisis del grupo de maleimidas.
Aspectos destacados:
  • Específico: el colorante específico activado por maleimida etiqueta las proteínas y otras moléculas en sulfhidrilos reducidos (-SH).
  • Método de etiquetado eficaz: gracias a un proceso químico bien caracterizado y a unos protocolos optimizados, se proporciona un etiquetado fiable y de alta calidad.
  • Procedimiento optimizado de etiquetado de anticuerpos: se aplica un protocolo completo para la reducción de IgG y etiquetado, y el cálculo de la eficacia del proceso de etiquetado.
Aplicaciones:
  • Etiquetado de anticuerpos para aplicaciones de inmunofluorescencia, incluida la inmunocitoquímica (ICC), la inmunohistoquímica (IHC), el Western blot y los ensayos tipo ELISA
  • Etiquetado de macromoléculas diana para estrategias de detección fluorescente in vitro e in vivo
Especificaciones
Especificaciones
Maleimida DyLight 800
Tinte
Almacenar a -20 °C.
Maleimida
DyLight Fluors
794
1 mg
DMF (dimetilformamida)
Tiol
DyLight™ 800
DyLight™
777
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.