missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DYDC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DYDC1 |
---|---|
Concentración | 0.53 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824835
|
Proteintech
26327-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814835
|
Proteintech
26327-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of a family of proteins that contains a DPY30 domain. The encoded protein is involved in acrosome formation during spermatid development. This gene locus overlaps with a closely related gene on the opposite strand. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
DYDC1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8WWB3, Q9D9T0 | |
143241, 69496 | |
DYDC1 Fusion Protein Ag23693 | |
Primary | |
-20°C | |
DYDC1 |
0.53 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DPY30 domain containing 1, DPY30D1, DYDC1, RSD 9 | |
Dydc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |