Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión industrial Duzmor™
Diseñado con una mayor resistencia y elasticidad para la manipulación segura de sustancias peligrosas, productos químicos y líquidos.
Marca: Ansell™ 87600090BP
20.65 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.77400kg
Descripción
- Fabricadas con caucho natural no compatible
- Reduce el riesgo de reacciones alérgicas
- Revestimiento no flocado
- Agarre Fishscale
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Puño rosado
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
87-600 | |
Natural | |
No flocado | |
Sustancias peligrosas |
Látex de caucho natural | |
No | |
9 | |
0,43mm | |
Puño rosado | |
12 par | |
87-600 |