Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión industrial Duzmor™
Diseñado con una mayor resistencia y elasticidad para la manipulación segura de sustancias peligrosas, productos químicos y líquidos.
Marca:  Ansell™ 87600080BP
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12607031
  • 31.10€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con caucho natural no compatible
  • Reduce el riesgo de reacciones alérgicas
  • Revestimiento no flocado
  • Agarre Fishscale
  • Agarre de punta de dedo de terracota
  • Puño rosado
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho
Látex de caucho natural
No
8
0,43mm
Puño rosado
12 par
87-600
Látex de caucho natural
Guantes de inmersión
87-600
Natural
No flocado
Sustancias peligrosas