Learn More
3M™ Filtros Dustmaster™
Se puede combinar con cartucho de gas y vapor de la serie 6000. El filtro de partículas 3M ofrece una resistencia baja a la respiración.
Marca: 3M™ 7000006601
Detalles adicionales : Peso : 0.15980kg
Descripción
- Combines with the 6000 Series Gas Vapor cartridges to provide particulate and gas/vapor protection
- Note: 3M 501 filter retainers needed to combine the 5000 and 6000 series
Especificaciones
P2 | |
6000 and 7000 series facemasks | |
1 Ea. |
Dust Filter | |
Gasket |