Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Caja de Petri, tapa y base microscópicamente planas en el exterior e interior, libres de burbujas y estrías
Las cajas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
Marca: DWK Life Sciences 217555106
160.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.33200kg
Descripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo tipo gel, que se coloca en una plato plano, redondo y transparente con tapa (la llamada placa Petri). Debido al gel sólido, se previene la mezcla de los microorganismos y pueden crecer acumulaciones de cultivo celular (colonias) más grandes. Las placas Petri DURAN ™ se fabrican con vidrio de borosilicato 3,3 mediante un proceso de fabricación especial. Permiten una distribución uniforme del medio de cultivo y garantizan una visión sin distorsiones. Las tapas de las placas Petri DURAN™ se asientan directamente sobre la parte inferior y, por lo tanto, evitan la turbulencia del espacio aéreo saliente. Esto es especialmente adecuado para reacciones con largos tiempos de incubación, a altas temperaturas o con medios de cultivo sensibles.
- El proceso de fabricación especial permite la distribución uniforme de agar y garantiza una observación sin distorsiones
- El fondo y la tapa son microscópicamente planos en el exterior y en el interior
- Libre de burbujas y rayas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular | |
22 mm |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10/paq. | |
120 mm |