Learn More
Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Descripción
- Guantes de un solo uso
- Reduzca los gastos en material de protección para las manos o los productos en situaciones en las que sea necesario cambiar de guantes demasiado a menudo
- No tienen costuras que puedan abrirse o dejar pasar los líquidos
- A prueba de líquidos y sin un solo punto débil
- Pre-empolvado
- Más cómodos de llevar y más fáciles de poner y quitar sin que se rompan
- Los guantes no contienen polvo de talco que pueda contaminar los productos
- Ambidiestros: se adaptan a cualquiera de las dos manos
- Más económicos y prácticos: no hay que emparejar el de la mano izquierda con el de la derecha
Aplicaciones:
- Pintura, revestimientos y limpieza
- Análisis de laboratorio.
- Procesamiento de alimentos.
- Agricultura
- Mantenimiento
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
Color | Transparente |
Acabado exterior | Acabado suave |
Material | Vinilo |
Tipo de producto | Vinyl Gloves |
Tamaño | 6,5 |
Grosor (métrico) | 0.12 mm |
Estilo de puño de los guantes | Rebordeado |
Tipo de empaquetado | 100 guantes por caja, 10 cajas por paquete |
Serie | 34-755 |