missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ TILT Unidad de filtro, GL 45

Unidad de filtro con rosca GL 45.

Marca:  DWK Life Sciences 292702818

Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15583547

  • 196.00€ / paquete de 12


Fecha estimada de envío
16-11-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Diseñado para la esterilización o clarificación de medios acuosos de cultivo celular suministrada como una unidad de embudo de filtro para su uso con el frasco TILT DURAN™ (con 45 adaptador de rosca GL) o frascos de medios de 45 mm. Disponible en tres tamaños diferentes de poro asimétrico (0,1 µm, 0,2 µm o 0,45 µm). Marcas de graduación moldeadas elevadas para facilitar la lectura del volumen. Fabricado en una sala limpia de clase 100.000 de materiales no citotóxicos de clase VI. Se suministra estéril.

  • Botella de baja altura para facilitar el manejo en armarios de seguridad
  • El marcado de volumen elevado permite una lectura clara y distinta de la cantidad contenida en cualquier momento
  • Disponible en tres tamaños diferentes de poro asimétrico (0,1 µm, 0,2 µm o 0,45 µm)
  • Fabricado en una sala limpia de clase 100000 de materiales no citotóxicos de clase VI
  • Se suministra estéril
Especificaciones

Especificaciones

PES 0,1 µm
500 mL
Boro 3.3
Storage of Samples and Reagents; Sample Collection; Transport and Shipping
92 mm
12/Pk.
GL 45
Videos
Documentos