Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE junta cónica 1:5
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de válvula de PTFE con un paso de 1:5 permiten un funcionamiento sin grasa. El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo. Son especialmente adecuadas para aplicaciones de vacío. El ángulo cónico más grande evita que el tapón de la llave se atasque.
- Grifos de cierre con tapón de grifo de PTFE
- Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
- Conicidad 1:5
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 9 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 13.5 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío |