Learn More
DWK Life Sciences Tubo con rosca DURAN™, RD
Para fijar.
Marca:  DWK Life Sciences 286262206
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
Código de producto. 15874628
  • 181.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos con rosca de vidrio DURAN™ con rosca RD difieren en ángulos de inclinación ligeramente diferentes en la rosca y diámetros de tubo diferentes de la rosca GL, además, tienen roscas más fuertes. Las roscas RD no son muy comunes.
  • Los tubos con rosca de vidrio con rosca RD tienen un ángulo de paso diferente en la rosca y diferentes diámetros de tubo en comparación con las roscas GL.
  • Las roscas RD se caracterizan por roscas más fuertes
  • Sellado y aflojado seguro y fácil de los componentes de vidrio
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
100/Paq.
14 mm
1,5 mm
Para la fijación a equipos de vidrio; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
RD 14