Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Unión roscada SVS, en PBT
La unión roscada SVS se utiliza para conectar dos roscas de vidrio.
21.50€ - 52.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Material PBT
Para utilizar con (aplicación) Conexión de roscas de vidrio
Cantidad de embalaje 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
10383661
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292260556
GL 14
21.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10768351
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292260659
GL 18
29.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10120271
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292260959
GL 25
30.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10078440
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292260856
GL 32
37.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11629818
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292261055
GL 45
52.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La unión roscada SVS consta de dos tapas roscadas que están conectadas entre sí a través de un trozo de tubo flexible. Esta pieza permite una conexión flexible de dos componentes de vidrio.
  • Para la unión flexible de dos roscas de vidrio con junta de silicona (VMQ) integrada
Especificaciones
Especificaciones
PBT
Conexión de roscas de vidrio