missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Tubo de centrifugación de petróleo, cónico, de cono corto y largo

Los tubos de centrifugación de petróleo DURAN™ se utilizan para determinar el agua y los sedimentos en petróleos crudos.

Marca:  DWK Life Sciences 216032508

Detalles adicionales : Peso : 0.42600kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16620986

  • 365.00€ / paquete de 6

Fecha estimada de envío: 19-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Las marcas y graduaciones están grabadas con láser y, por lo tanto, tienen una excelente resistencia a disolventes agresivos.
  • Legibilidad y uniformidad de línea inigualables en todo el rango de escala
  • Cumple con USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A, así como las especificaciones del American Petroleum Institute (API) y la American Society for Testing and Materials (ASTM).
  • Calibrado para contener
  • Existe una tolerancia de medición volumétrica más cercana que con los productos de la competencia.
Especificaciones

Especificaciones

100 mL
Vidrio borosilicatado (3.3)
No estéril
45,5 mm
Cónico, cono corto
No
Centrifugación, separación de diferentes partículas, separación de materiales, petroquímica
Esterilizable en autoclave
No
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales