Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca a prueba de manipulación DURAN™ de DWK Life Sciences, PP, para frascos de laboratorio, con rosca DIN 168-1, cierre hermético
20.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
GL 45
Descripción
Los tapones de rosca a prueba de manipulación están disponibles con un sello de tapón o un revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE (silicona catalizada con peróxido). El anillo de plástico de color integral se desgarra cuando se abre la tapa por primera vez y se retiene en el cuello de el tarro. Por lo tanto, puede verse claramente si el tarro se ha abierto después de haber sido sellada por primera vez. Después de la extracción inicial, ambas tapas seguirán funcionando como tapón de rosca normal.
- Debido al desgarro del anillo de plástico cuando se abre el tarro por primera vez, es fácil ver si el tarro todavía está originalmente cerrada
- La tapa también puede usarse después de la primera no torcida o. rotura de la perforación como tapón de rosca estándar
- Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
- La opción de revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE ofrece una gran estanqueidad y fiabilidad sellado a largo plazo
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 66 mm |
Descripción | Cierre hermético |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos estériles entre recipientes; muestreo de líquidos en frascos desde recipientes más grandes; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; ventilación de un solo puerto para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes |
Material | Polipropileno, PTFE, silicona, PTFE, Silicone |
Cantidad | 10/paq. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |