Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Inserts for Screw Cap GL 18
12.55€ - 12.85€
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
10031413 Ver documentos DWK Life Sciences
1160169
3.2 mm 12.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-01-2020
Añadir a la cesta
10689163 Ver documentos DWK Life Sciences
1160170
6 mm 12.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-01-2020
Añadir a la cesta
10041603 Ver documentos DWK Life Sciences
1160171
8 mm 12.85€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-01-2020
Añadir a la cesta
10543155 Ver documentos DWK Life Sciences
1160172
10 mm 12.85€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-01-2020
Añadir a la cesta
10430464 Ver documentos DWK Life Sciences
1160173
12 mm 12.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-01-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Typical applications: safe transfer of liquid media within a closed and sterile system
  • Sterile pressure equalization is possible by using the membrane filter
  • Unused ports can be provided with a blind cap (evaporation is reduced).