Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Sistema de conexión, tapa roscada GLS 80™, con cuatro puertos rosca, rosca GL 18
Click to view available options
Descripción:
Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 10,0 mm
Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 12,0 mm
Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 3,2 mm
Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 6,0 mm
Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 8,0 mm
Descripción
Sistema de conexión de tapón GLS80™ flexible para utilizar con tubos semirrígidos, adecuado para frascos de laboratorio y para medios de cultivo DURAN™ GLS 80™. Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm). Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible. Los puertos no utilizados se pueden suministrar con un tapón obturador. Ejemplos de aplicaciones: Transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril.
- El sistema modular flexible permite la combinación individual de los diversos componentes según los requisitos y la aplicación
- Se pueden conectar cinco diámetros distintos de tubo flexible (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm y 12,0 mm).
- NS 29/32 conexión en el centro para cierre hermético
- Igualación de presión estéril a través de filtro de membrana posible
- Los puertos no utilizados pueden equiparse con un tapón ciego GL 18
- Compatible con todas las roscas GLS 80 y, por lo tanto, versátil
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 87 mm |
Descripción | Inserto para tapón de rosca GL 18, ID de 12,0 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de fluidos; transferencia de líquidos a biorreactores; transferencia de reactivos a instrumentos; biorreactor |
Material | Polipropileno, PTFE, PTFE |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |