Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratory Wide Neck Glass Bottles w/o Screw-Cap and Pour Ring
Marca:  DWK Life Sciences 218603607
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12646167
  • 73.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
19-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Typical applications: storage, transport, safekeeping and sampling of substances, easy to use with granulated material, powders and viscous media, sampling of hot media
Especificaciones
Especificaciones
250 mL
GLS 80 Wide Neck Bottle
105mm
Glass
95mm