Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación de vidrio Duran
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas cónicas esmeriladas se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
24.03€ - 525.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro (métrico) externo Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) externo Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11826144 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
03042937
60 mm 100 ml 143.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 4
Añadir a la cesta
11886084 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
03042973
158 mm 2000 ml 525.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-10-2019
Añadir a la cesta
11816204 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
03042958
101mm 500 ml 295.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
11886104 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
03042949
81mm 250 ml 24.03€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
15251859 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
241203703
81mm 250 ml 265.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-10-2019
Añadir a la cesta
15584076 Ver documentos Lenz Laborglasinstrumente™
03042970
126 mm 1000 ml 103.00€
cada uno
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 14
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With center neck and conical joint
  • Pear-shaped with inscription label
  • Available in a range of capacities
Especificaciones
Especificaciones
Rotavapores
Vidrio de borosilicato, Vidrio de borosilicato