Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz para evaporar, con esmerilado normalizado, forma de pera
Los matraces para evaporar son particularmente adecuados para vaporizar líquidos o disolventes.
Marca: DWK Life Sciences 241203703
299.11 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.56600kg
Descripción
Los matraces de evaporación son una variante de los matraces redondos y tienen forma de pera. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, por ejemplo, el evaporador giratorio. Gracias a su forma, los matraces de evaporación permiten una gran superficie líquida uniforme, lo que los hace especialmente adecuados para la evaporación de disolventes.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Forma de pera
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Evaporación de líquidos; calentamiento; adecuado para baños de calor y mantas calefactoras; mezcla de varios componentes; matraz de evaporador giratorio, adecuado para todos los evaporadores giratorios estándar; concentración de soluciones | |
250 mL |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
10/paq. | |
81 mm |