Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación con junta cónica esmerilada
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas cónicas esmeriladas se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03042937
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Con cuello central y junta cónica
- Forma de pera con etiqueta de inscripción
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
100 ml | |
Evaporadores rotatorios | |
60 mm |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Centro |