Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación de vidrio Duran
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas cónicas esmeriladas se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03042958
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11816204
  • 295.00€ / paquete de 10
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Globos para evaporadores
• Laborota Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Globos de 50 a 3000mL forma de pera
• El volumen de líquido no tiene que superar 50% del volumen del globo.
Especificaciones
Especificaciones
101mm
Vidrio de borosilicato, Duran Glass
Cuello central
500 ml
Rotavapores