missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frasco de vidrio de laboratorio de color ámbar DURAN™ GL 45 sin tapón de rosca ni anillo de vertido

Marca:  DWK Life Sciences 218066304

Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15447234

  • 7685.00€ / paquete de 120


Fecha estimada de envío
01-08-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Select sizes available with retrace code
Especificaciones

Especificaciones

2000 ml
Glass
136 mm
Ámbar
GL 45 Glass Bottle
260 mm
Videos
Documentos