Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco lavador de gases, Caperuza con placa filtrante, con esmerilado normalizado
Los frascos lavadores de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
Marca: DWK Life Sciences 257020108
245.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Para la filtración y limpieza de gases, se requieren frascos de lavado de gases que constan de un tubo de distribución de gas, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de prueba, el gas se ve forzado a fluir a través de un líquido antes de que se libere. El tubo de distribución de gas se sumerge en el líquido para este fin, el gas interfiere a través de él y las impurezas del gas se consolidan en el líquido. El gas se limpia o se lava por así decirlo. Un disco de filtro en el tubo de distribución de gas crea burbujas de aire que son lo más pequeñas posible y, por lo tanto, forman un área de contacto lo más grande posible.
- Cabezal con disco de filtro
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
250 ml | |
1 | |
Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; la junta esmerilada estándar evita que el gas escape en el punto de unión; filtrado |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10 mm | |
1 unidad |