Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para filtrar, con tubuladura lateral, forma Erlenmeyer
El frasco para filtrar es un recipiente con paredes gruesas que se utiliza en filtraciones como recipiente para recoger el filtrado.
161.00€ - 655.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12580997
|
DWK Life Sciences
211833603 |
250 ml |
416.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12590997
|
DWK Life Sciences
211834402 |
500 ml |
505.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11850560
|
DWK Life Sciences
211835407 |
1000 ml |
655.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747551
|
DWK Life Sciences
211836309 |
2000 ml |
161.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Un frasco para filtrar sirve como recipiente para recoger el filtrado durante una filtración al vacío. Debido a su gran espesor de pared, es adecuado para aplicaciones de vacío. El vacío se aplica a través de una conexión lateral (tubuladura, oliva de vidrio u oliva de plástico). La gran abertura del cuello sirve para alojar la junta de goma y el embudo filtrante. Frascos para filtrar en volúmenes pequeños (= 2000 ml) están disponibles en forma Erlenmeyer, frascos para filtrar con un volumen > 2000 ml tienen forma de frasco.- La versión de los frascos para filtrar con tubuladura no sólo ha simplificado y facilitado el trabajo en los laboratorios de preparación y de análisis, sino que ha reducido también al mismo tiempo el riesgo de accidente.
- Resistente al vacío gracias al gran espesor de pared
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Forma Erlenmeyer
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Separaciones por filtración al vacío; filtración a presión reducida; Filtrieren; filtración al vacío; seguro para trabajar en vacío | |
Sí |