Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Placa filtrante , borde sin fundir y centrado, superficies sin tratar
El requisito previo para el trabajo exitoso con filtros de vidrio es la selección de la porosidad correcta. Es importante escoger un filtro cuyo tamaño de poro más grande esté ligeramente por debajo del tamaño de grano de las partículas más pequeñas que aún no se hayan separado.
14.15€ - 80.35€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15282019
|
DWK Life Sciences
251520304 |
20 mm |
49.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15272039
|
DWK Life Sciences
251550307 |
50 mm |
48.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10727301
|
DWK Life Sciences
251580301 |
80 mm |
29.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12769746
|
DWK Life Sciences
251510303 |
10 mm |
47.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10268200
|
DWK Life Sciences
251590302 |
90 mm |
33.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15282029
|
DWK Life Sciences
251530305 |
30 mm |
55.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10761031
|
DWK Life Sciences
251570309 |
70 mm |
26.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11679978
|
DWK Life Sciences
251515301 |
15 mm |
48.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11699988
|
DWK Life Sciences
251545304 |
45 mm |
80.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11630009
|
DWK Life Sciences
251565306 |
65 mm |
23.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11669998
|
DWK Life Sciences
251555305 |
55 mm |
14.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844508
|
DWK Life Sciences
251535303 |
35 mm |
60.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11620019
|
DWK Life Sciences
251600309 |
100 mm |
70.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15232039
|
DWK Life Sciences
251540306 |
40 mm |
72.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15232029
|
DWK Life Sciences
251525302 |
25 mm |
50.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10074850
|
DWK Life Sciences
251560308 |
60 mm |
15.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10732151
|
DWK Life Sciences
251620302 |
120 mm |
79.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Al sinterizar polvo de vidrio con un cierto tamaño de partículas distribuidas, se obtiene como resultado un cuerpo poroso y sólido. Estos cuerpos posteriormente se utilizan en forma de placas y bujías como material filtrante. Las placas filtrantes están fabricadas en vidrio DURAN™ (vidrio borosilicato 3.3) y son ideales para separaciones, por ejemplo, con ácidos o álcalis fuertes y, por lo tanto, ofrecen ventajas frente a otros materiales como el plástico o el papel. Disponible en 6 clases diferentes de porosidad según ISO 4796 y ASTM EI28-99.Adecuada para la filtración al vacío con una diferencia de presión resultante máxima de 1 bar.- Borde sin fundir y centrado, superficies sin tratar
- Trabajo exitoso mediante la elección correcta de la porosidad. (El tamaño de poro más grande debe estar ligeramente por debajo del tamaño de grano de las partículas más pequeñas que aún no se hayan separado.)
- Disponible en 6 clases diferentes de porosidad según ISO 4796 y ASTM EI28-99.
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar |