Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa para desecador, para llaves NS normales (NS 24/29), tipo NOVUS, apta para cualquier tipo de bases
La tapa para desecador se usa para cubrir o cerrar la base del desecador.
96.50€ - 255.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10559821
|
DWK Life Sciences
244205704 |
DN 150 |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10645241
|
DWK Life Sciences
244206109 |
DN 200 |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10007780
|
DWK Life Sciences
244206906 |
DN 300 |
255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10352861
|
DWK Life Sciences
244204605 |
DN 100 |
96.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10568281
|
DWK Life Sciences
244206606 |
DN 250 |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El desecador de DURAN™, con un borde de vidrio esmerilado en la tapa, es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío y que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa perforada (de metal o de porcelana), se introduce un agente deshidratante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia a secar, colocada en la placa perforada. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar a un sistema de vacío, si fuera necesario, ya que el líquido se evapora más rápido debido a una menor presión en el desecador. El vacío se aplica a través de una llave de paso. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, el esmerilado plano del desecador debe estar bien engrasado, ya que la tapa se aprieta contra la base tras producirse la evacuación. Todos los desecadores de DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el máximo vacío técnicamente posible.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Apta para todo tipo de bases
- Tipo NOVUS con tubuladura de vidrio esmerilado normalizado (NS 24/29) en la tapa
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío |