Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Base para desecador, con brida plana, con esmerilado normalizado-Tubus (NS 24/29), tipo NOVUS, apta para cualquier tipo de tapa
La base para desecador se utiliza para alojar los agentes deshidratantes y la sustancia a secar. La base se cubre con la tapa correspondiente.
Marca: DWK Life Sciences 247714605
Detalles adicionales : Peso : 0.79800kg
Descripción
El desecador DURAN™ es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío con tapa esmerilada que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojado de la tapa, debe engrasarse bien la superficie de molienda del desecador, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. Todos los desecadores DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, pueden utilizarse hasta el máximo vacío posible técnicamente.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Adecuada para todo tipo de tapas
- Tipo NOVUS con tubo de unión (NS 24/29) de la junta esmerilada estándar en la tapa
- Con brida plana
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Ideal para eliminar la humedad de los sólidos; Almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante largos períodos de tiempo; Para aplicaciones que requieren un secado al vacío; Secado de materiales; Trabajo seguro bajo vacío | |
700 ml |