Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para cultivos, borde recto, para casquetes Kapsenberg
197.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.
- El cuello recto permite el uso de casquetes Kapsenberg
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios de cultivo y cultivación; Preparación de cultivos; Cultivo líquido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 40 mm |