Learn More
Hirschmann™ Buretas de la clase B DURAN™ con graduación blanca
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio
Marca: Hirschmann™ 3120175
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Vidrio ámbar
- Línea corta
- Con graduación blanca
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso con llave de vidrio
Especificaciones
Ámbar | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Llave de paso recta | |
Recto | |
±0,075 ml | |
Clase B |
50 ml | |
Vidrio | |
Longitud de la escala: 500 mm | |
Blanco | |
Vidrio | |
Bureta | |
DIN EN ISO 385 |