Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS DURAN™, graduaciones de color negro
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 3130160
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Vidrio transparente
- Graduación del anillo de punto principal
- Con graduación en negro
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso recta con llave de vidrio
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
10 ml | |
0,02 ml | |
Negro | |
Vidrio | |
Bureta automática | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Graduación del anillo de punto principal | |
Recto | |
±0,02 ml | |
Clase AS |