Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, pared gruesa (vaso para filtración)
458.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15.000 mL
150 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
500 ml
Descripción
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
- Pared resistente (vaso de precipitados para filtración)
- Boquilla para un vertido limpio
- Uso limitado como recipiente de cocinado debido a la reducida resistencia al colapso térmico
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 285 mm |
Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 10 000, 15 000 y 20 000 ml sin graduación |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | No |