Learn More
Tampón DuraCal™ pH 10.01
Catalog Number p-8014372
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
Economical choice since only about 20mL of buffer is used per calibration. Hamilton™ DuraCal™ 10.01 Value pH Buffers have actual values determined by a DKD laboratory, accredited for pH measurement.
  • Valor de pH de 10,01
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Color Amarillo
pH 10.01
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Tipo de solución Tampón
Información de solubilidad Soluble en agua