Learn More
Masterflex™ Bomba de infusión de dos jeringas
Mueva volúmenes precisos de líquidos en un período de tiempo especificado para proporcionar caudales exactos sin impulsos. Las bombas de infusión de dos jeringas Cole-Parmer™ pueden funcionar en modo de infusión o de aspiración en una amplia variedad de aplicaciones, como la microdiálisis, la infusión de fármacos/alimentos y la inyección de células.
Marca:  Masterflex™ 74900-15
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12496350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Ideal para manejar caudales muy bajos, que vayan desde 0,001μ l/h hasta 147 ml/min
  • Flujo con menos pulsos de precisión con una precisión de ± del 0,5 % entre 0,001μ l/h y 147 ml/min
  • El teclado fácil de usar permite una fácil configuración y funcionamiento de la bomba
  • Selección entre modelos únicamente de infusión o de infusión/retirada y para bombas de una, dos y 10 jeringas
  • Las bombas de jeringa múltiple se pueden controlar desde un ordenador a través de la interfaz RS232 e incluyen 2 entradas TTL y 2 salidas TTL
Especificaciones
Especificaciones
230 V
Hasta 140 ml
±0,1%
0,01 kg
Ideal para manipulación de caudales muy bajos
± < 1 %
140 mm
De 0,001 μl/h a 147 ml/min
40 lb/pulg cuadradas
Bomba de jeringa
230 V 50/60 Hz
LCD
50/60 Hz
230 mm