Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ Luciferase & β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detección rápida y sensible de luciferasa de luciérnaga y E. coli β-galactosidasa en una alícuota de extracto único para ensayos de expresión génica.
554.00€ - 5290.00€
Especificaciones
Tipo de producto | β-Galactosidase/Luciferase Reporter Gene Assay System |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos) |
ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ), ensayo de luciferasa |
Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el sustrato enzimático, la solución de lisis, los tampones necesarios y el acelerador de reacción. Almacenar el producto a -20 °C. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10055924
|
Invitrogen™
T1003 |
200 ensayos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12654265
|
Invitrogen™
T1004 |
4.000 ensayos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12664265
|
Invitrogen™
T1005 |
600 ensayos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- La detección de luciferasa de luciérnaga y β-galactosidasa en la misma muestra simplifica la normalización de la eficacia de transfección
- El amplio rango dinámico de los ensayos de β-galactosidasa y luciferasa permite la medición precisa de ambas enzimas en el rango de femtogramos a nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona una mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de indicador sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo con gen indicador no radioactivo elimina las preocupaciones por el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Fácil de usar
La señal lumínica de cada reacción enzimática se mide secuencialmente en un luminómetro con inyectores automáticos u otro instrumento en los que se pueden realizar mediciones de emisión de luz en un breve periodo. En primer lugar, la actividad enzimática del indicador luciferasa se cuantifica con una reacción de luciferasa potenciada. Tras la incubación durante 30-60 minutos y la adición de un acelerador de emisión de luz, la actividad enzimática del indicador β-galactosidasa se determina con el sustrato Galacton-Plus™. Ambos ensayos se combinan en un único ensayo utilizando una alícuota de extracto para mayor comodidad y precisión. El ensayo completo se completa en menos de una hora.
Amplio rango dinámico
El amplio rango dinámico de este ensayo doble permite medir con exactitud las concentraciones de luciferasa y β-galactosidasa en siete órdenes de magnitud, en el rango de femtogramos a nanogramos. Los ensayos con gen indicador colorimétricos e isotópicos no pueden competir con el rango dinámico del sistema Dual-Light. Hemos diseñado este ensayo para el luminómetro en tubo o microplaca, con posibilidad de inyección.
Especificaciones
- Células compatibles: Células de mamíferos, células de levadura
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca), luminómetro (en tubo)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad con alto rendimiento: Compatible con alto rendimiento
- Presentación de datos: Punto final
- Tipo de muestra (específica): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Plus, luciferina
- Propiedades del sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato beta-Gal, sustrato de luciferasa
Especificaciones
β-Galactosidase/Luciferase Reporter Gene Assay System | |
Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos) | |
Este kit contiene el sustrato enzimático, la solución de lisis, los tampones necesarios y el acelerador de reacción. Almacenar el producto a -20 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Cultivos celulares | |
Sustrato beta-Gal, sustrato de luciferasa | |
Luciferasa, beta-galactosidasa | |
Ensayos de enzimas |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de β-Gal (lacZ), ensayo de luciferasa | |
Células de mamíferos, células de levadura | |
Extremo | |
Galacton-Plus™, luciferina | |
Sustrato químico | |
Dual-Light™, NovaBright™ | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.