Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, ámbar, vidrio sodocálcico, con pipeta de vidrio esmerilado, completo con perilla
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Los frascos cuentagotas son adecuados para líquidos que deben dispensarse en pequeñas cantidades, especialmente gota a gota. El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles. Se suministra con una perilla y una pipeta de vidrio transparente esmerilado. Hay disponibles pipetas transparente y perillas de caucho natural de repuesto.
- El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles
- Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada estándar
- Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
- Perilla de caucho natural
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Descripción | Del borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos fotosensibles |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |