Learn More
Drierite™, without indicator, 8 mesh, ACROS Organics™
60.00€ - 439.50€
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.134
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC Name calcium;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10462411 SDS Ver documentos Acros Organics
219055000
500g Glass bottle 60.00€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 18
Añadir a la cesta
10185130 SDS Ver documentos Acros Organics
219050020
2kg Glass Bottle 87.90€
2 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 92
Añadir a la cesta
11954251 SDS Ver documentos Acros Organics
219050100
10kg Plastic drum 439.50€
10 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adsorbent, Indicator
Especificaciones
7778-18-9
136.134
24497
calcium;sulfate
CaO4S
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:31346
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Drierite™
1450.0°C
500g
Glass bottle
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium;sulfate
24497
136.14
7778-18-9
Typical chemical analysis: CaO: 40.80%, SO3: 58.80%, CO2: 0.60%, R2O: 0.14%, SiO2 and insolubles: 0.15%, NaCl: 0.18%
CaO4S
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
136.134
CHEBI:31346
Granular