Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 6, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10452411
44.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
24497
CHEBI:31346
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
24497
CHEBI:31346
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Drierite™
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14