Learn More
Drierite™, without indicator, 20-40 mesh, ACROS Organics™
40.80€ - 164.10€
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.134
Número MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC Name calcium;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10582041 SDS Ver documentos Acros Organics
219074540
454g Glass bottle 40.80€
454 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10125230 SDS Ver documentos Acros Organics
219070023
2.3kg Glass bottle 164.10€
2.30 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adsorbent, Indicator
Especificaciones
7778-18-9
136.134
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:31346
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
CaO4S
MFCD00010912
24497
calcium;sulfate
Especificaciones
Drierite™
7778-18-9
40.80%
454g
MFCD00010912
01,107
SiO2 and insolubles: 0.15%
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
calcium;sulfate
24497
58.80%
Granular
20-40 mesh
1450.0°C
0.60%
CaO4S
Glass bottle
15, 1708
0.14%
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
0.18%
136.134
CHEBI:31346
136.14