Learn More
Drierite™, With indicator, 8 mesh, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
454 g
2.3 kg
12 x 454 g
Envase:
Fiber Drum
Glass Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Sulfate |
Nombre de nota | With indicator |
Material | Calcium Sulfate |
Cantidad | 12 x 454 g |
Fórmula lineal | CaSO4 |
Tamaño de malla | 8mesh |
Número UN | UN3077 |
Envase | Fiber Drum |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.14g/mol |