Learn More
Abnova™ DRG1 (Human) Recombinant Protein
Human DRG1 full-length ORF ( AAH19285, 1 a.a. - 367 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004733-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198261
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSSTLAKIAEIEAEMARTQKNKATAHHLGLLKARLAKLRRELITPKGGGGGGPGEGFDVAKTGDARIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSEVAAYEFTTLTTVPGVIRYKGAKIQLLDLPGIIEGAKDGKGRGRQVIAVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENELEGFGIRLNSKPPNIGVKKKDKGGINLTATCPQSELDAETVKSILAEYKIHNADVTLRSDATADDLIDVVEGNRVYIPCIYVLNKIDQISIEELDIIYKVPHCVPISAHHRWNFDDLLEKIWDYLKLVRIYTKPKGQLPDYTSPVVLPYSRTTVEDFCMKIHKNLIKEFKYALVWGLSVKHNPQKVGKDHTLEDEDVIQIVKK
Especificaciones
Especificaciones
AAH19285
developmentally regulated GTP binding protein 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DRG1
GST
4733
Wheat germ expression system
10 μg
DKFZp434N1827, NEDD3
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer