missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DRG1 (Human) Recombinant Protein

Human DRG1 full-length ORF ( AAH19285, 1 a.a. - 367 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00004733-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108271

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 24-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MSSTLAKIAEIEAEMARTQKNKATAHHLGLLKARLAKLRRELITPKGGGGGGPGEGFDVAKTGDARIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSEVAAYEFTTLTTVPGVIRYKGAKIQLLDLPGIIEGAKDGKGRGRQVIAVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENELEGFGIRLNSKPPNIGVKKKDKGGINLTATCPQSELDAETVKSILAEYKIHNADVTLRSDATADDLIDVVEGNRVYIPCIYVLNKIDQISIEELDIIYKVPHCVPISAHHRWNFDDLLEKIWDYLKLVRIYTKPKGQLPDYTSPVVLPYSRTTVEDFCMKIHKNLIKEFKYALVWGLSVKHNPQKVGKDHTLEDEDVIQIVKK
Especificaciones

Especificaciones

AAH19285
developmentally regulated GTP binding protein 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DRG1
GST
4733
Wheat germ expression system
25 μg
DKFZp434N1827, NEDD3
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales