Learn More
Ohaus™ Balanza de sobremesa compacta Ranger 3000
Utilice estos postes para cortavientos con balanzas Ohaus.
Marca: Ohaus™ 30031706
Detalles adicionales : Peso : 5.45000kg
Descripción
- Ranger 3000 tiene la pantalla más grande de su clase y está equipada con LED de control de peso y pantallas LCD retroiluminadas que la hacen funcional en casi cualquier ambiente de trabajo.
- La báscula más fácil de usar del mercado, fácil configuración para ahorrar tiempo y ser más productivo ’
- Ranger 3000 ofrece resultados precisos en un segundo sin casi tiempo de espera: el ritmo lo imprime usted no la máquina
Especificaciones
210 horas con batería recargable | |
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS | |
LCD con retroiluminación LED blanca + 3 LED, LCD TFT gráfica de 10,9 cm | |
Gram; Kilogram; Pound; Ounce; Pound:Ounce | |
±2 g | |
R31P30-M | |
225 x 300 mm | |
225 mm | |
4,2 kg | |
Stainless Steel |
Recargable | |
30 kg | |
1 g, 10 g (certificado) | |
Alimentación de CA (incluida); batería recargable (no incluida); RS232 (incluido) | |
Plataforma de acero inoxidable | |
-10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación | |
327 × 311 × 117 mm | |
300 mm | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo |